α'-Brom-α,α,α-trifluor-o-xylol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 2-(Trifluormethyl)benzylbromid, 2-(Brommethyl)benzotrifluorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
254967-1G 254967-5G
SIAL254967-1GEA 35 EUR
SIAL254967-1G SIAL254967-5G
α'-Brom-α,α,α-trifluor-o-xylol, Sigma-Aldrich®
α'-Brom-α,α,α-trifluor-o-xylol
Formel: C₈H₆BrF₃
Molecular Weight: 239.03 g/mol
Siedepunkt: 116…118 °C (60 mmHg)
Schmelzpunkt: 30
Dichte: 1.57 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00013558
CAS-Nummer: 395-44-8
EINECS: 206-901-7
UN: 3261
ADR: 8 II
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable