α'-Brom-α,α,α-trifluor-p-xylol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-(Trifluormethyl)benzylbromid, 4-(Brommethyl)benzotrifluorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
290564-1G
290564-25G
290564-5G
SIAL290564-1GEA
32.7
EUR
SIAL290564-1G
SIAL290564-25G
SIAL290564-5G
α'-Brom-α,α,α-trifluor-p-xylol, Sigma-Aldrich®
α'-Brom-α,α,α-trifluor-p-xylol
Formel:
C₈H₆BrF₃ Molecular Weight: 239.03 g/mol Siedepunkt: 73…75 °C (0.4 mmHg) Schmelzpunkt: 31,5 Dichte: 1.54 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000403 CAS-Nummer: 402-49-3 EINECS: 206-947-8 UN: 3261 ADR: 8 II |