1-Brom-3,5-bis(trifluormethyl)benzol
Lieferant: abcr
|
Achtung
|
Synonyme:
3,5-Bis(trifluormethyl)brombenzol, 5-Brom-α,α,α,β,β,β-Hexafluor-m-xylol, 1,3-Bis(trifluormethyl)-5-brombenzol, 1-Brom-3,5-bis(trifluormethyl)benzol
AB103463.0010
AB103463.0050
AB103463.0100
ABCRAB103463.0010EA
0
EUR
ABCRAB103463.0010
ABCRAB103463.0050
ABCRAB103463.0100
1-Brom-3,5-bis(trifluormethyl)benzol
1-Brom-3,5-bis(trifluormethyl)benzol
Formel:
C₈H₃BrF₆ Molecular Weight: 293.01 g/mol Siedepunkt: 152…155 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –16 °C Dichte: 1.7048 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000381 CAS-Nummer: 328-70-1 EINECS: 206-334-5 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...