1-Brom-3,5-bis(trifluormethyl)benzol
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
Synonyme: 3,5-Bis(trifluormethyl)brombenzol, 5-Brom-α,α,α,β,β,β-Hexafluor-m-xylol, 1,3-Bis(trifluormethyl)-5-brombenzol, 1-Brom-3,5-bis(trifluormethyl)benzol
002104-100G 002104-500G 002104-25G
FLUO002104-100GEA 82.1 EUR
FLUO002104-100G FLUO002104-500G FLUO002104-25G
1-Brom-3,5-bis(trifluormethyl)benzol
1-Brom-3,5-bis(trifluormethyl)benzol
Formel: C₈H₃BrF₆
Siedepunkt: 152…155 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –16 °C
Dichte: 1,7048 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000381
CAS-Nummer: 328-70-1
EINECS: 206-334-5