5-Brom-2-fluor-m-xylol
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
009060-5G 009060-25G
FLUO009060-5GEA 125 EUR
FLUO009060-5G FLUO009060-25G
5-Brom-2-fluor-m-xylol
5-Brom-2-fluor-m-xylol
Formel: C₈H₈BrF
MDL: MFCD01320701
CAS-Nummer: 99725-44-7