2-Brom-4,6-xylidin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
6-Bromo-2,4-dimethylaniline, 6-Bromo-2,4-xylidine, 2-Bromo-4,6-dimethylaniline
B21272.09
B21272.14
B21272.18
B21272.09EA
64.9
EUR
B21272.09
B21272.14
B21272.18
2-Brom-4,6-xylidin ≥98%
2-Brom-4,6-xylidin
Purity: 98%
CAS No.: 41825-73-4
Molecular Formula: C8H10BrN
Formula Weight: 200.08
Flash Point:
Formel:
C₈H₁₀BrN Molecular Weight: 200.08 g/mol Siedepunkt: 75…79 °C (5 mmHg) Schmelzpunkt: 42…46 °C Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00047826 CAS-Nummer: 41825-73-4 EINECS: 246-337-9 UN: 2811 ADR: 6.1 III |