2-Brom-4,6-xylidin
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
Synonyme: 6-Bromo-2,4-dimethylaniline, 6-Bromo-2,4-xylidine, 2-Bromo-4,6-dimethylaniline
023886-100G 023886-25G
FLUO023886-100GEA 224 EUR
FLUO023886-100G FLUO023886-25G
2-Brom-4,6-xylidin
2-Brom-4,6-xylidin
Formel: C₈H₁₀BrN
Molecular Weight: 200,08 g/mol
MDL: MFCD00047826
CAS-Nummer: 41825-73-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III