2-Brom-4,6-xylidin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 6-Bromo-2,4-dimethylaniline, 6-Bromo-2,4-xylidine, 2-Bromo-4,6-dimethylaniline
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
528862-10G 528862-1G
SIAL528862-10GEA 83.8 EUR
SIAL528862-10G SIAL528862-1G
2-Brom-4,6-xylidin, Sigma-Aldrich®
2-Brom-4,6-xylidin
Formel: C₈H₁₀BrN
Molecular Weight: 200,08 g/mol
MDL: MFCD00047826
CAS-Nummer: 41825-73-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III