4-Brom-2,6-xylidin 98%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: 4-Brom-2,6-dimethylanilin

185190050 185190250
ACRO185190050EA 23.2 EUR
ACRO185190050 ACRO185190250
4-Brom-2,6-xylidin 98%
4-Brom-2,6-xylidin
Formel: C₈H₁₀BrN
Molecular Weight: 200,08 g/mol
Siedepunkt: 120 °C (0,2 mmHg)
Schmelzpunkt: 48…52 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007826
CAS-Nummer: 24596-19-8
EINECS: 246-337-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Beige to brown to purple Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 48 to 52 °C
GC ≥97.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR