4-Brom-2,6-xylidin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4-Brom-2,6-dimethylanilin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
192376-100G
192376-25G
SIAL192376-100GEA
223
EUR
SIAL192376-100G
SIAL192376-25G
4-Brom-2,6-xylidin, Sigma-Aldrich®
4-Brom-2,6-xylidin
Formel:
C₈H₁₀BrN Molecular Weight: 200,08 g/mol Siedepunkt: 120 °C (0,2 mmHg) Schmelzpunkt: 50 °C |
MDL:
MFCD00007826 CAS-Nummer: 24596-19-8 EINECS: 246-337-9 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...