4-Brom-2,6-dimethylanisol ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
B21931.14 B21931.06
B21931.14EA 43.6 EUR
B21931.14 B21931.06
4-Brom-2,6-dimethylanisol ≥99%
4-Brom-2,6-dimethylanisol
Purity: 99% CAS No.: 14804-38-7 Molecular Formula: C9H11BrO Formula Weight: 215.09 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5450 Boiling Point: 117-120°/13mm Beilstein Reference: 1940290 MDL No.: MFCD00143259
Formel: C₉H₁₁BrO
Siedepunkt: 117…120 °C (13 mmHg)
Dichte: 1,347
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00143259
CAS-Nummer: 14804-38-7