2,5-Dimethylbenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
151068-25G 151068-5G
SIAL151068-25GEA 472 EUR
SIAL151068-25G SIAL151068-5G
2,5-Dimethylbenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
2,5-Dimethylbenzaldehyde
Formel: C₉H₁₀O
Molecular Weight: 134,18 g/mol
Siedepunkt: 104,4 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,95 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00003342
CAS-Nummer: 5779-94-2
EINECS: 227-303-2