α,α'-Dichlor-p-xylol 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1,4-Bis(chlormethyl)benzol, p-Xyloldichlorid, p-Xylylendichlorid
147661000 147665000 147660250
ACRO147661000EA 64.3 EUR
ACRO147661000 ACRO147665000 ACRO147660250
α,α'-Dichlor-p-xylol 98%
α,α'-Dichlor-p-xylol
Formel: C₈H₈Cl₂
Molecular Weight: 175,06 g/mol
Siedepunkt: 254 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 98…102 °C
Dichte: 1,432 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000920
CAS-Nummer: 623-25-6
EINECS: 210-782-7
UN: 2928
ADR: 6.1,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 98 to 102 °C
GC ≥97.5 %