α,α'-Dichlor-p-xylol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
105740-100G 105740-25G
SIAL105740-100GEA 101 EUR
SIAL105740-100G SIAL105740-25G
α,α'-Dichlor-p-xylol, Sigma-Aldrich®
α,α'-Dichlor-p-xylol
Formel: C₈H₈Cl₂
Siedepunkt: 254 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 100 °C
Dichte: 1,432 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000920
CAS-Nummer: 623-25-6
EINECS: 210-782-7
UN: 2928
ADR: 6.1,II