4-tert-Butyl-α-chlortoluol ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-tert-Butylbenzylchlorid, p-tert-Butyl-α-chlortoluol, p-tert-Butylbenzylchlorid
A11856.06
A11856.14
A11856.06EA
38.8
EUR
A11856.06
A11856.14
4-tert-Butyl-α-chlortoluol ≥99%
4-tert-Butyl-α-chlortoluol
Purity: 99%
CAS No.: 19692-45-6
Molecular Formula: C11H15Cl
Formula Weight: 182.70
Flash Point: 94° (202°F)
Refractive Index: 1.5220
Boiling Point: 101-104°/7mm
Beilstein Reference: 471673
UN No.: 1760
MDL No.: MFCD00000918
Formel:
C₁₁H₁₅Cl Molecular Weight: 182,69 g/mol Siedepunkt: 101…104 °C (7 mmHg) Dichte: 0,945 Flammpunkt: 94° (202 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000918 CAS-Nummer: 19692-45-6 EINECS: 243-228-8 UN: 1760 ADR: 8,III |