α-Chlor-p-xylol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: alpha-Chloro-p-xylene, 4-Methylbenzyl chloride
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
C73400-100G C73400-5G
SIALC73400-100GEA 56.1 EUR
SIALC73400-100G SIALC73400-5G
α-Chlor-p-xylol, Sigma-Aldrich®
α-Chlor-p-xylol
Formel: C₈H₉Cl
Molecular Weight: 140,61 g/mol
Siedepunkt: 200 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 5 °C
Dichte: 1,066 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000919
CAS-Nummer: 104-82-5
EINECS: 203-241-1
UN: 3265
ADR: 8,II
Merck Index: 12,10224