3-Chlor-o-xylol ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
B21505.14
B21505.22
B21505.14EA
68.6
EUR
B21505.14
B21505.22
3-Chlor-o-xylol ≥97%
3-Chlor-o-xylol
Purity: 97%
CAS No.: 608-23-1
Molecular Formula: C8H9Cl
Formula Weight: 140.61
MDL No.: MFCD00060689
Formel:
C₈H₉Cl Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00060689 CAS-Nummer: 608-23-1 |