2'-Methylacetophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Methyl-o-tolylketon, o-Methylacetophenon
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
M26593-25G M26593-5G
SIALM26593-25GEA 209 EUR
SIALM26593-25G SIALM26593-5G
2'-Methylacetophenon, Sigma-Aldrich®
2'-Methylacetophenon
Formel: C₉H₁₀O
Molecular Weight: 134,18 g/mol
Siedepunkt: 214 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,0262 g/cm³ (0 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008734
CAS-Nummer: 577-16-2
EINECS: 209-408-5