3'-Methylacetophenon ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
L00440.06 L00440.14
L00440.06EA 28 EUR
L00440.06 L00440.14
3'-Methylacetophenon ≥97%
3'-Methylacetophenon
Purity: 97% CAS No.: 585-74-0 Molecular Formula: C9H10O Formula Weight: 134.18 Flash Point: 85°(185°F) Refractive Index: 1.5310 Melting Point: -9° Boiling Point: 219° Beilstein Reference: 956637 MDL No.: MFCD00008742
Formel: C₉H₁₀O
Siedepunkt: 219 °C
Schmelzpunkt: –9 °C
Dichte: 1,010
Flammpunkt: 85 °C (185 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008742
CAS-Nummer: 585-74-0
EINECS: 209-561-8