3'-Methylacetophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl-m-tolylketon, m-Methylacetophenon
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
M26607-100G
M26607-25G
M26607-5G
SIALM26607-100GEA
364
EUR
SIALM26607-100G
SIALM26607-25G
SIALM26607-5G
3'-Methylacetophenon, Sigma-Aldrich®
3'-Methylacetophenon
Formel:
C₉H₁₀O Molecular Weight: 134,18 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008742 CAS-Nummer: 585-74-0 EINECS: 209-561-8 |