4'-Methylacetophenon 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
126180010 126180050 126182500
ACRO126180010EA 78.5 EUR
ACRO126180010 ACRO126180050 ACRO126182500
4'-Methylacetophenon 95%
4'-Methylacetophenon
Formel: C₉H₁₀O
Siedepunkt: 226 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –19 °C
Dichte: 1,005 g/cm³
Flammpunkt: 92 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008751
CAS-Nummer: 122-00-9
EINECS: 204-514-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5300 to 1.5350 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %