4'-Methylacetophenon 96%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl-p-tolylketon, 1-(4-Methylphenyl)ethanon, p-Methylacetophenon
A14469.0B
A14469.18
A14469.30
A14469.0BEA
112
EUR
A14469.0B
A14469.18
A14469.30
4'-Methylacetophenon 96%
4'-Methylacetophenon
Purity: 96%
CAS No.: 122-00-9
Molecular Formula: C9H10O
Formula Weight: 134.18
Flash Point: 92°(197°F)
Refractive Index: 1.5340
Melting Point: -19°
Boiling Point: 224-226°
Beilstein Reference: 606053
MDL No.: MFCD00008751
Formel:
C₉H₁₀O Molecular Weight: 134,18 g/mol Siedepunkt: 224…226 °C Schmelzpunkt: –19 °C Dichte: 1,010 Flammpunkt: 92 °C (197 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008751 CAS-Nummer: 122-00-9 EINECS: 204-514-8 |