4'-Methylacetophenon zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl-p-tolylketon, 1-(4-Methylphenyl)ethanon, p-Methylacetophenon
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.21243.0250
8.21243.1000
8.21243.0250EA
59.1
EUR
8.21243.0250
8.21243.1000
4'-Methylacetophenon zur Synthese, Sigma-Aldrich®
4'-Methylacetophenon
Formel:
C₉H₁₀O Molecular Weight: 134.18 g/mol Siedepunkt: 226 Schmelzpunkt: 28 Dichte: 1.013 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 92 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008751 CAS-Nummer: 122-00-9 EINECS: 204-514-8 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 2.07 g/l (20 °C) |
Melting Point | 28 °C |
Molar Mass | 134.18 g/mol |
Boiling Point | 226 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 0.14 hPa (20 °C) |
Flash Point | 92 °C |
Refractive Index | 1.5313 (25 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 1.00 %(V) |
Density | 1.00 g/cm3 (20 °C) |
Synonyms | Methyl p-tolyl ketone |
Hill Formula | C9H10O |