4'-Methylacetophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Methyl-p-tolylketon, 1-(4-Methylphenyl)ethanon, p-Methylacetophenon
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W267708-5KG-K W267708-10KG-K W267708-1KG-K W267708-25KG-K
SIALW267708-5KG-KEA 530 EUR
SIALW267708-5KG-K SIALW267708-10KG-K SIALW267708-1KG-K SIALW267708-25KG-K
4'-Methylacetophenon, Sigma-Aldrich®
4'-Methylacetophenon
Formel: C₉H₁₀O
Siedepunkt: 226 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 28 °C
Dichte: 1,013 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 92 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008751
CAS-Nummer: 122-00-9
EINECS: 204-514-8