2,3-Dimethylbenzoylchlorid
Lieferant: Thermo Scientific
TL00220.0005 TL00220.10 TL00220.50
MAYBTL00220.0005EA 0 EUR
MAYBTL00220.0005 MAYBTL00220.10 MAYBTL00220.50
2,3-Dimethylbenzoylchlorid
2,3-Dimethylbenzoylchlorid
Formel: C₉H₉ClO
Molecular Weight: 168,62 g/mol
MDL: MFCD00045217
CAS-Nummer: 21900-46-9
UN: 3265
ADR: 8,II