3,5-Dimethylbenzoylchlorid
Lieferant: FLUOROCHEM
|
Gefahr
|
014687-1G
014687-25G
FLUO014687-1GEA
31.1
EUR
FLUO014687-1G
FLUO014687-25G
3,5-Dimethylbenzoylchlorid
3,5-Dimethylbenzoylchlorid
Formel:
C₉H₉ClO Molecular Weight: 168,62 g/mol |
MDL:
MFCD02313742 CAS-Nummer: 6613-44-1 EINECS: 413-010-9 UN: 3265 ADR: 8,II |