2,3-Dimethylbenzamid
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
2,3-Dimethylbenzoesäureamid
TL00288.1
TL00288.10
TL00288.50
MAYBTL00288.1EA
0
EUR
MAYBTL00288.1
MAYBTL00288.10
MAYBTL00288.50
2,3-Dimethylbenzamid
2,3-Dimethylbenzamid
Formel:
C₉H₁₁NO |
MDL:
MFCD00017570 CAS-Nummer: 5580-34-7 |