2,3-Dimethylbenzoesäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
138150-25G 138150-5G
SIAL138150-25GEA 127 EUR
SIAL138150-25G SIAL138150-5G
2,3-Dimethylbenzoesäure, Sigma-Aldrich®
2,3-Dimethylbenzoic acid
Formel: C₉H₁₀O₂
Molecular Weight: 150,18 g/mol
Siedepunkt: 282 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 143…147 °C
Dichte: 1,283 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00002479
CAS-Nummer: 603-79-2
EINECS: 210-058-0