2,6-Dimethylbenzoesäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
156906-10G 156906-5G
SIAL156906-10GEA 83.4 EUR
SIAL156906-10G SIAL156906-5G
2,6-Dimethylbenzoesäure, Sigma-Aldrich®
2,6-Dimethylbenzoic acid
Formel: C₉H₁₀O₂
Molecular Weight: 150.18 g/mol
Siedepunkt: 155…160 °C (17 mmHg)
Schmelzpunkt: 115…116 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002483
CAS-Nummer: 632-46-2
EINECS: 211-177-0