3,5-Dimethyl-p-anissäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 3,5-Dimethyl-4-methoxybenzoesäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
638692-1G 638692-5G
SIAL638692-1GEA 86.3 EUR
SIAL638692-1G SIAL638692-5G
3,5-Dimethyl-p-anissäure, Sigma-Aldrich®
3,5-Dimethyl-p-anissäure
Formel: C₁₀H₁₂O₃
Molecular Weight: 180,2 g/mol
Siedepunkt: 313 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 196…198 °C
Dichte: 1,253 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00020309
CAS-Nummer: 21553-46-8
EINECS: 244-441-9