4-Fluor-o-xylol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Fluor-3,4-dimethylbenzol, 4-Fluor-1,2-dimethylbenzol, 1,2-Dimethyl-4-fluorbenzol
A18253.06 A18253.14 A18253.22
A18253.06EA 42.5 EUR
A18253.06 A18253.14 A18253.22
4-Fluor-o-xylol ≥98%
4-Fluor-o-xylol
Purity: 98% CAS No.: 452-64-2 Molecular Formula: C8H9F Formula Weight: 124.16 Flash Point: 40°(104°F) Refractive Index: 1.4815 Odour: Aromatic Boiling Point: 148-149° Beilstein Reference: 1856457 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00039217
Formel: C₈H₉F
Molecular Weight: 124.16 g/mol
Siedepunkt: 148…149 °C
Dichte: 1.000
Flammpunkt: 40 °C (104 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00039217
CAS-Nummer: 452-64-2
UN: 1993
ADR: 3 III