5-Fluor-m-xylol ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 1,3-Dimethyl-5-fluorbenzol, 1-Fluor-3,5-dimethylbenzol, 5-Fluor-1,3-dimethylbenzol
A15020.03 A15020.06
A15020.03EA 25.4 EUR
A15020.03 A15020.06
5-Fluor-m-xylol ≥97%
5-Fluor-m-xylol
Purity: 97% CAS No.: 461-97-2 Molecular Formula: C8H9F Formula Weight: 124.16 Flash Point: 35°(95°F) Refractive Index: 1.4760 Boiling Point: 144-145° Beilstein Reference: 1926374 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00052366
Formel: C₈H₉F
Molecular Weight: 124.16 g/mol
Siedepunkt: 144…145 °C
Dichte: 0.983
Flammpunkt: 35 °C (95 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00052366
CAS-Nummer: 461-97-2
UN: 1993
ADR: 3 III