5-Fluor-m-xylol
Lieferant: Thermo Scientific
HAN00040DA HAN00040EA HAN00040.50
MAYBHAN00040DAEA 0 EUR
MAYBHAN00040DA MAYBHAN00040EA MAYBHAN00040.50
5-Fluor-m-xylol
5-Fluor-m-xylol
Formel: C₈H₉F
Siedepunkt: 145 °C (1013 hPa)
MDL: MFCD00052366
CAS-Nummer: 461-97-2
UN: 1993
ADR: 3,III