3'-(Trifluormethyl)propiophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: m-(Trifluormethyl)propiophenon
007659-10G 007659-25G
FLUO007659-10GEA 0 EUR
FLUO007659-10G FLUO007659-25G
3'-(Trifluormethyl)propiophenon
3'-(Trifluormethyl)propiophenon
Formel: C₁₀H₉F₃O
Molecular Weight: 202.18 g/mol
MDL: MFCD00039227
CAS-Nummer: 1533-03-5