2'-(Trifluormethyl)acetophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: o-(Trifluormethyl)acetophenon, 2-Acetylbenzotrifluorid, 1-[2-(Trifluormethyl)phenyl]ethan-1-on
001970-5G 001970-25G
FLUO001970-5GEA 0 EUR
FLUO001970-5G FLUO001970-25G
2'-(Trifluormethyl)acetophenon
2'-(Trifluormethyl)acetophenon
Formel: C₉H₇F₃O
Molecular Weight: 188.15 g/mol
Siedepunkt: 163
Schmelzpunkt: 15…17 °C
Dichte: 1.25 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00000378
CAS-Nummer: 17408-14-9
EINECS: 241-434-2