3'-(Trifluormethyl)acetophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
Synonyme: m-(Trifluormethyl)acetophenon, 3-Acetylbenzotrifluorid, 1-[3-(Trifluormethyl)phenyl]ethan-1-on
001546-25G 001546-100G
FLUO001546-25GEA 57.9 EUR
FLUO001546-25G FLUO001546-100G
3'-(Trifluormethyl)acetophenon
3'-(Trifluormethyl)acetophenon
Formel: C₉H₇F₃O
Molecular Weight: 188,15 g/mol
Siedepunkt: 198 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,23 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000391
CAS-Nummer: 349-76-8
EINECS: 206-490-4