3'-(Trifluormethyl)acetophenon, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: m-(Trifluormethyl)acetophenon, 3-Acetylbenzotrifluorid, 1-[3-(Trifluormethyl)phenyl]ethan-1-on

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

233161-25G 233161-5G
SIAL233161-25GEA 82.2 EUR
SIAL233161-25G SIAL233161-5G
3'-(Trifluormethyl)acetophenon, Sigma-Aldrich®
3'-(Trifluormethyl)acetophenon
Formel: C₉H₇F₃O
Molecular Weight: 188,15 g/mol
Siedepunkt: 198 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,23 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000391
CAS-Nummer: 349-76-8
EINECS: 206-490-4

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR