3,5-Bis(trifluormethyl)benzoylchlorid
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 3,5-Bis(trifluormethyl)benzoesäurechlorid
DP01899.1 DP01899.10 DP01899.50
MAYBDP01899.1EA 0 EUR
MAYBDP01899.1 MAYBDP01899.10 MAYBDP01899.50
3,5-Bis(trifluormethyl)benzoylchlorid
3,5-Bis(trifluormethyl)benzoylchlorid
Formel: C₉H₃ClF₆O
Siedepunkt: 80…81 °C (24 mmHg)
Dichte: 1,53 g/cm³ (19 °C)
MDL: MFCD00000387
CAS-Nummer: 785-56-8
EINECS: 212-322-0
UN: 3265
ADR: 8,II