3,5-Bis(trifluormethyl)benzoylchlorid
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 3,5-Bis(trifluormethyl)benzoesäurechlorid
002100-25G 002100-100G 002100-10G
FLUO002100-25GEA 76.2 EUR
FLUO002100-25G FLUO002100-100G FLUO002100-10G
3,5-Bis(trifluormethyl)benzoylchlorid
3,5-Bis(trifluormethyl)benzoylchlorid
Formel: C₉H₃ClF₆O
Molecular Weight: 276.57 g/mol
Siedepunkt: 80…81 °C (24 mmHg)
Dichte: 1.53 g/cm³ (19 °C)
MDL: MFCD00000387
CAS-Nummer: 785-56-8
EINECS: 212-322-0
UN: 3265
ADR: 8 II