2,5-Bis(trifluormethyl)benzoesäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
H26184.03 H26184.06
H26184.03EA 18.4 EUR
H26184.03 H26184.06
2,5-Bis(trifluormethyl)benzoesäure ≥98%
2,5-Bis(trifluormethyl)benzoesäure
Purity: 98% CAS No.: 42580-42-7 Molecular Formula: C9H4F6O2 Formula Weight: 258.12 Melting Point: 77-80° MDL No.: MFCD00013249
Formel: C₉H₄F₆O₂
Molecular Weight: 258.12 g/mol
Schmelzpunkt: 77…80 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013249
CAS-Nummer: 42580-42-7