2,6-Bis(trifluormethyl)benzoesäure
Lieferant: FLUOROCHEM
CFF822.
001948-5G
001948-10G
001948-1G
CHMPCFF822.EA
0
EUR
CHMPCFF822.
FLUO001948-5G
FLUO001948-10G
FLUO001948-1G
2,6-Bis(trifluormethyl)benzoesäure
2,6-Bis(trifluormethyl)benzoesäure
Formel:
C₉H₄F₆O₂ Molecular Weight: 258.12 g/mol Siedepunkt: 260 Schmelzpunkt: 138…139 °C |
MDL:
MFCD00000376 CAS-Nummer: 24821-22-5 EINECS: 246-479-1 |