2,6-Bis(trifluormethyl)benzoesäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
233196-1G 233196-5G
SIAL233196-1GEA 41.3 EUR
SIAL233196-1G SIAL233196-5G
2,6-Bis(trifluormethyl)benzoesäure, Sigma-Aldrich®
2,6-Bis(trifluormethyl)benzoesäure
Formel: C₉H₄F₆O₂
Molecular Weight: 258,12 g/mol
Siedepunkt: 260 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 138…139 °C
MDL: MFCD00000376
CAS-Nummer: 24821-22-5
EINECS: 246-479-1