3,5-Bis(trifluormethyl)benzoesäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A11325.06 A11325.14 A11325.22
A11325.06EA 50.8 EUR
A11325.06 A11325.14 A11325.22
3,5-Bis(trifluormethyl)benzoesäure ≥98%
3,5-Bis(trifluormethyl)benzoesäure
Purity: 98% CAS No.: 725-89-3 Molecular Formula: C9H4F6O2 Formula Weight: 258.12 Melting Point: 140-144° Beilstein Reference: 2058600
Formel: C₉H₄F₆O₂
Molecular Weight: 258.12 g/mol
Siedepunkt: 260
Schmelzpunkt: 140…144 °C
Dichte: 1.420
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000388
CAS-Nummer: 725-89-3
EINECS: 211-970-1