3,5-Bis(trifluormethyl)phenylisothiocyanat 99+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
319520010
319520050
ACRO319520010EA
30.6
EUR
ACRO319520010
ACRO319520050
3,5-Bis(trifluormethyl)phenylisothiocyanat 99+%
3,5-Bis(trifluormethyl)phenylisothiocyanat
Formel:
C₉H₃F₆NS Siedepunkt: 63 °C (1,5 mmHg) Dichte: 1,485 g/cm³ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00040838 CAS-Nummer: 23165-29-9 UN: 1760 ADR: 8,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear to slightly hazy colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4980 to 1.5020 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥99.0 % |