3,5-Bis(trifluormethyl)phenylisothiocyanat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1,3-Bis(trifluormethyl)-5-isothiocyanatobenzol
B20206.03
B20206.06
B20206.14
B20206.03EA
31.7
EUR
B20206.03
B20206.06
B20206.14
3,5-Bis(trifluormethyl)phenylisothiocyanat ≥98%
3,5-Bis(trifluormethyl)phenylisothiocyanat
Purity: 98%
CAS No.: 23165-29-9
Molecular Formula: C9H3F6NS
Formula Weight: 271.19
Flash Point: 108°(226°F)
Refractive Index: 1.500
Odour: Irritating
Boiling Point: 109-110°/35mm
Beilstein Reference: 2990816
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00040838
Formel:
C₉H₃F₆NS Siedepunkt: 109…110 °C (35 mmHg) Dichte: 1,485 Flammpunkt: 108 °C (226 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00040838 CAS-Nummer: 23165-29-9 ADR: 8,III |