3,5-Bis(trifluormethyl)phenylisothiocyanat
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 1,3-Bis(trifluormethyl)-5-isothiocyanatobenzol
SB01673.1 SB01673EA SB01673.50
MAYBSB01673.1EA 0 EUR
MAYBSB01673.1 MAYBSB01673EA MAYBSB01673.50
3,5-Bis(trifluormethyl)phenylisothiocyanat
3,5-Bis(trifluormethyl)phenylisothiocyanat
Formel: C₉H₃F₆NS
Molecular Weight: 271.19 g/mol
Siedepunkt: 94…95 °C (19 mmHg)
Dichte: 1.48 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00040838
CAS-Nummer: 23165-29-9