3,5-Bis(trifluormethyl)phenylisothiocyanat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1,3-Bis(trifluormethyl)-5-isothiocyanatobenzol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
468517-1G 468517-5G
SIAL468517-1GEA 33.6 EUR
SIAL468517-1G SIAL468517-5G
3,5-Bis(trifluormethyl)phenylisothiocyanat, Sigma-Aldrich®
3,5-Bis(trifluormethyl)phenylisothiocyanat
Formel: C₉H₃F₆NS
Molecular Weight: 271.19 g/mol
Siedepunkt: 94…95 °C (19 mmHg)
Dichte: 1.48 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00040838
CAS-Nummer: 23165-29-9