α,α,α,α',α',α'-Hexafluor-2,5-xylidin
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 2,5-Bis(trifluoromethyl)aniline
004996-25G 004996-5G
FLUO004996-25GEA 31.1 EUR
FLUO004996-25G FLUO004996-5G
α,α,α,α',α',α'-Hexafluor-2,5-xylidin
α,α,α,α',α',α'-Hexafluor-2,5-xylidin
Formel: C₈H₅F₆N
Siedepunkt: 173…177 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,479 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00074940
CAS-Nummer: 328-93-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III