α,α,α,α',α',α'-Hexafluor-3,5-xylidin 98+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 3,5-Bis(trifluormethyl)anilin
185690100 185690500
ACRO185690100EA 30.7 EUR
ACRO185690100 ACRO185690500
α,α,α,α',α',α'-Hexafluor-3,5-xylidin 98+%
α,α,α,α',α',α'-Hexafluor-3,5-xylidin
Formel: C₈H₅F₆N
Molecular Weight: 229.12 g/mol
Siedepunkt: 85 °C (15 mmHg)
Schmelzpunkt: 3
Dichte: 1.47 g/cm³
Flammpunkt: 83
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000394
CAS-Nummer: 328-74-5
EINECS: 206-335-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear light yellow to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4330 to 1.4350 (20°C, 589 nm)
Titration with HClO4 ≥98.0 %