α,α,α,α',α',α'-Hexafluor-3,5-xylidin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 3,5-Bis(trifluormethyl)anilin
A15289.09 A15289.18
A15289.09EA 23.8 EUR
A15289.09 A15289.18
α,α,α,α',α',α'-Hexafluor-3,5-xylidin ≥98%
α,α,α,α',α',α'-Hexafluor-3,5-xylidin
Purity: 98% CAS No.: 328-74-5 Molecular Formula: C8H5F6N Formula Weight: 229.13 Flash Point: 83°(181°F) Refractive Index: 1.4340 Odour: Recognizable Boiling Point: 75-78°/10mm Beilstein Reference: 654318 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00000394
Formel: C₈H₅F₆N
Molecular Weight: 229.12 g/mol
Siedepunkt: 75…78 °C (10 mmHg)
Schmelzpunkt: 3
Dichte: 1.473
Flammpunkt: 83 °C (181 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000394
CAS-Nummer: 328-74-5
EINECS: 206-335-0
UN: 2810
ADR: 6.1 III